주요 문서
AMBH2D6FFB6A
Ambeed, Inc.
1H,1'H-2,2'-Bipyrrole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
132.16
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1H,1'H-2,2'-bipyrrole
Inchi Code
1S/C8H8N2/c1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8/h1-6,9-10H
InChI key
ULUNQYODBKLBOE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/10087-64-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)