주요 문서
AMBH2D6FF866
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-oxododecanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
242.36
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
ethyl 3-oxododecanoate
Inchi Code
1S/C14H26O3/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-13(15)12-14(16)17-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChI key
GUIDAPPCHUNALD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/67342-99-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/67342-99-8.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)