주요 문서
AMBH2D6FF5F7
Ambeed, Inc.
1-(Pyridin-2-yl)ethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
123.15
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(2-pyridinyl)ethanol
Inchi Code
1S/C7H9NO/c1-6(9)7-4-2-3-5-8-7/h2-6,9H,1H3
InChI key
PPHIIIRFJKDTLG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18728-61-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/18728-61-5.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)