주요 문서
AMBH2D6FF159
Ambeed, Inc.
2-(Methoxymethyl)benzene-1,4-diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
152.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-(methoxymethyl)-1,4-benzenediamine
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c1-11-5-6-4-7(9)2-3-8(6)10/h2-4H,5,9-10H2,1H3
InChI key
AVKBLCWBDLLVRL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/337906-36-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/337906-36-2.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)