주요 문서
AMBH2D6FF158
Ambeed, Inc.
2-(Cyclopropylamino)nicotinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
178.19
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-(cyclopropylamino)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C9H10N2O2/c12-9(13)7-2-1-5-10-8(7)11-6-3-4-6/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
QVDNJGOBMXAPSJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/639807-18-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)