주요 문서
AMBH2D6FF043
Ambeed, Inc.
O-(4-Methoxybenzyl)hydroxylamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
189.64
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
O-(4-methoxybenzyl)hydroxylammonium chloride
Inchi Code
1S/C8H12NO2.ClH/c1-10-8-4-2-7(3-5-8)6-11-9;/h2-5H,6H2,1,9H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
UMBKWIIPZYVJJP-UHFFFAOYSA-M
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/876-33-5.html
픽토그램
FlameExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)