주요 문서
AMBH2D6FEF0F
Ambeed, Inc.
1,2,3,4-Tetrahydro-1,5-naphthyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
134.18
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1,2,3,4-tetrahydro[1,5]naphthyridine
Inchi Code
1S/C8H10N2/c1-3-7-8(9-5-1)4-2-6-10-7/h1,3,5,10H,2,4,6H2
InChI key
OALXTMWCXNPUKJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13993-61-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)