주요 문서
AMBH2D6FEEAF
Ambeed, Inc.
2-((4-Chlorophenyl)ethynyl)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
227.69
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-[(4-chlorophenyl)ethynyl]aniline
Inchi Code
1S/C14H10ClN/c15-13-9-6-11(7-10-13)5-8-12-3-1-2-4-14(12)16/h1-4,6-7,9-10H,16H2
InChI key
WMODDNMUXZNAEH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/221910-19-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/221910-19-6.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)