주요 문서
AMBH2D6FE290
Ambeed, Inc.
4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
175.68
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9NS.ClH/c1-3-8-5-6-2-4-9-7(1)6;/h2,4,8H,1,3,5H2;1H
InChI key
QMXCTKPNQFJZGK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/28783-41-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/28783-41-7.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)