주요 문서
AMBH2D6FDFC6
Ambeed, Inc.
2,4-Difluoro-3-iodoaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
255.01
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2,4-difluoro-3-iodoaniline
Inchi Code
1S/C6H4F2IN/c7-3-1-2-4(10)5(8)6(3)9/h1-2H,10H2
InChI key
GNVJNOOHMIVNAH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1437316-91-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)