주요 문서
AMBH2D6FDE38
Ambeed, Inc.
2-(2-Isopropyloxazolidin-3-yl)ethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
159.23
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-(2-isopropyloxazolidin-3-yl)ethanol
Inchi Code
1S/C8H17NO2/c1-7(2)8-9(3-5-10)4-6-11-8/h7-8,10H,3-6H2,1-2H3
InChI key
DZARITHRMKPIQB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/28770-01-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)