주요 문서
AMBH2D6FDD18
Ambeed, Inc.
1-(3-Chloro-2-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
210.08
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(3-chloro-2-fluorophenyl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9ClFN.ClH/c1-5(11)6-3-2-4-7(9)8(6)10;/h2-5H,11H2,1H3;1H
InChI key
CEVBNFPEJNNLJJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1956371-30-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)