주요 문서
AMBH2D6FDA7F
Ambeed, Inc.
1-Bromo-4,5-difluoro-2-methylbenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
207.02
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-bromo-4,5-difluoro-2-methylbenzene
Inchi Code
1S/C7H5BrF2/c1-4-2-6(9)7(10)3-5(4)8/h2-3H,1H3
InChI key
FKEURBCLFHOBDM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/875664-38-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)