주요 문서
AMBH2D6FDA38
Ambeed, Inc.
5,6-Dibromopyridin-3-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
251.91
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5,6-dibromo-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C5H4Br2N2/c6-4-1-3(8)2-9-5(4)7/h1-2H,8H2
InChI key
NAAJNKAJCAUMJS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/53242-19-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)