주요 문서
AMBH2D6FD820
Ambeed, Inc.
3,9-Bis(2,4-di-tert-butylphenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
604.7
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3,9-bis(2,4-ditert-butylphenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane
Inchi Code
1S/C33H50O6P2/c1-29(2,3)23-13-15-27(25(17-23)31(7,8)9)38-40-34-19-33(20-35-40)21-36-41(37-22-33)39-28-16-14-24(30(4,5)6)18-26(28)32(10,11)12/h13-18H,19-22H2,1-12H3
InChI key
AIBRSVLEQRWAEG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/26741-53-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)