주요 문서
AMBH2D6FD4B6
Ambeed, Inc.
1-Methylpiperidine-3-carboxylic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
179.65
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-methyl-3-piperidinecarboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO2.ClH/c1-8-4-2-3-6(5-8)7(9)10;/h6H,2-5H2,1H3,(H,9,10);1H
InChI key
YUNAYYMTACPBTD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/19999-64-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)