주요 문서
AMBH2D6FD46F
Ambeed, Inc.
6-Bromo-4-iodoquinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
333.95
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6-bromo-4-iodoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5BrIN/c10-6-1-2-9-7(5-6)8(11)3-4-12-9/h1-5H
InChI key
BWFLFNVNIISPPK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/927801-23-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)