주요 문서
AMBH2D6FCA8A
Ambeed, Inc.
6-Fluoro-2-methylnicotinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
155.13
MDL number:
Iupac Name
6-fluoro-2-methylnicotinic acid
Inchi Code
1S/C7H6FNO2/c1-4-5(7(10)11)2-3-6(8)9-4/h2-3H,1H3,(H,10,11)
InChI key
PHENIYTVOJTIOS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/884494-97-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)