주요 문서
AMBH2D6FC9B5
Ambeed, Inc.
5-Bromo-1H-indene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
195.06
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-bromo-1H-indene
Inchi Code
1S/C9H7Br/c10-9-5-4-7-2-1-3-8(7)6-9/h1,3-6H,2H2
InChI key
ZPZKSAJLIFPVSR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/75476-78-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)