주요 문서
AMBH2D6FC6E8
Ambeed, Inc.
2,3-Dimethylpyridin-4-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
123.15
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2,3-dimethyl-4(1H)-pyridinone
Inchi Code
1S/C7H9NO/c1-5-6(2)8-4-3-7(5)9/h3-4H,1-2H3,(H,8,9)
InChI key
PTURTHBRTGJYRN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/68707-71-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)