주요 문서
AMBH2D6FBFB8
Ambeed, Inc.
Methyl 4-cyano-2-methoxybenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.19
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 4-cyano-2-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C10H9NO3/c1-13-9-5-7(6-11)3-4-8(9)10(12)14-2/h3-5H,1-2H3
InChI key
JFCISGMVSHCQBL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/406719-76-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/406719-76-4.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)