주요 문서
AMBH2D6FBECD
Ambeed, Inc.
2-Iodo-4-methylbenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
262.05
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-iodo-4-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H7IO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI key
WNVUYAMRIXEZAT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1829-21-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1829-21-6.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)