주요 문서
AMBH2D6FBE93
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine hydrobromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
283.95
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine hydrobromide
Inchi Code
1S/C5H7BrN4.BrH/c6-5-9-8-4-3-7-1-2-10(4)5;/h7H,1-3H2;1H
InChI key
AGWDSWQPNFCBGG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1414958-47-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)