주요 문서
AMBH2D6FBE7B
Ambeed, Inc.
2-(Pyridin-2-yl)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
199.21
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-(2-pyridinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H9NO2/c14-12(15)10-6-2-1-5-9(10)11-7-3-4-8-13-11/h1-8H,(H,14,15)
InChI key
KTSUSQZZJTZSFA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13764-20-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/13764-20-0.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)