주요 문서
AMBH2D6FBDF5
Ambeed, Inc.
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
203.14
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
[3-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]acetonitrile
Inchi Code
1S/C9H5F4N/c10-8-4-6(1-2-14)3-7(5-8)9(11,12)13/h3-5H,1H2
InChI key
HKCQBEWZJZKBQM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/239087-12-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)