주요 문서
AMBH2D6FBD54
Ambeed, Inc.
6-Fluorochroman-4-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
203.64
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-4-ylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10FNO.ClH/c10-6-1-2-9-7(5-6)8(11)3-4-12-9;/h1-2,5,8H,3-4,11H2;1H
InChI key
VHMBQKMHABXVJN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/191609-45-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)