주요 문서
AMBH2D6FBC02
Ambeed, Inc.
(4-Bromopyridin-2-yl)methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
188.02
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(4-bromo-2-pyridinyl)methanol
Inchi Code
1S/C6H6BrNO/c7-5-1-2-8-6(3-5)4-9/h1-3,9H,4H2
InChI key
MHVUUSQGWMQSMH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to pale reddish yellow to orange to brown solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/131747-45-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)