주요 문서
AMBH2D6FBBFE
Ambeed, Inc.
Methyl 2-hydroxy-3-(3-hydroxyphenyl)propanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
196.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 2-hydroxy-3-(3-hydroxyphenyl)propanoate
Inchi Code
1S/C10H12O4/c1-14-10(13)9(12)6-7-3-2-4-8(11)5-7/h2-5,9,11-12H,6H2,1H3
InChI key
AVQQHMWLBBAQQU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1508892-33-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)