주요 문서
AMBH2D6FB357
Ambeed, Inc.
4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
181.98
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4,6-dichloro-5-fluoro-2-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C4H2Cl2FN3/c5-2-1(7)3(6)10-4(8)9-2/h(H2,8,9,10)
InChI key
PSEWFMLZDMIBMC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/15598-33-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)