주요 문서
AMBH2D6FB2FD
Ambeed, Inc.
1-Methyl-2-(methylthio)imidazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
128.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-methyl-2-(methylthio)-1H-imidazole
Inchi Code
1S/C5H8N2S/c1-7-4-3-6-5(7)8-2/h3-4H,1-2H3
InChI key
LKIVEIAXFZBGMO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14486-52-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/14486-52-3.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)