주요 문서
AMBH2D6FB203
Ambeed, Inc.
4-Cyclopropyl-1H-pyrazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
108.14
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-cyclopropyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C6H8N2/c1-2-5(1)6-3-7-8-4-6/h3-5H,1-2H2,(H,7,8)
InChI key
FHHRJUAWRYSTJL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/90253-21-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)