주요 문서
AMBH2D6FB1B4
Ambeed, Inc.
3-Ethynyloxetan-3-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
98.1
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-ethynyl-3-oxetanol
Inchi Code
1S/C5H6O2/c1-2-5(6)3-7-4-5/h1,6H,3-4H2
InChI key
VDKFNBYHNNAJBC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1352492-38-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)