주요 문서
AMBH2D6FB06F
Ambeed, Inc.
(3-Bromo-2-fluorophenyl)methanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
240.5
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(3-bromo-2-fluorophenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7BrFN.ClH/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9;/h1-3H,4,10H2;1H
InChI key
UESRHZRMSFJHEY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1177559-63-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)