주요 문서
AMBH2D6FB04D
Ambeed, Inc.
Methyl 2-Boc-aminothiazole-4-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
258.3
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H14N2O4S/c1-10(2,3)16-9(14)12-8-11-6(5-17-8)7(13)15-4/h5H,1-4H3,(H,11,12,14)
InChI key
VLJAUDDGOCGHFB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/850429-62-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)