주요 문서
AMBH2D6FA682
Ambeed, Inc.
1-(2-Aminopyridin-3-yl)ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
136.15
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(2-amino-3-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C7H8N2O/c1-5(10)6-3-2-4-9-7(6)8/h2-4H,1H3,(H2,8,9)
InChI key
BNVLGAQNNFJKHG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/65326-33-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)