주요 문서
AMBH2D6FA62A
Ambeed, Inc.
4-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)piperidine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
281.71
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H14F3NO.ClH/c13-12(14,15)17-11-3-1-9(2-4-11)10-5-7-16-8-6-10;/h1-4,10,16H,5-8H2;1H
InChI key
XLVUSJGPLOCSCC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1004618-85-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)