주요 문서
AMBH2D6FA5ED
Ambeed, Inc.
4-(Benzyloxy)-5-methoxy-2-nitrobenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
303.27
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-(benzyloxy)-5-methoxy-2-nitrobenzoic acid
Inchi Code
1S/C15H13NO6/c1-21-13-7-11(15(17)18)12(16(19)20)8-14(13)22-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,9H2,1H3,(H,17,18)
InChI key
VTHHRADLOLKTLD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/60547-92-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)