주요 문서
AMBH2D6FA4DD
Ambeed, Inc.
N1,N2-Didodecyl-N1,N1,N2,N2-tetramethylethane-1,2-diaminium bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
614.68
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N1,N2-didodecyl-N1,N1,N2,N2-tetramethylethane-1,2-diaminium bromide
Inchi Code
1S/C30H66N2.2BrH/c1-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-31(3,4)29-30-32(5,6)28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-2;;/h7-30H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
XJTQVDIWFDTGMO-UHFFFAOYSA-L
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18464-23-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)