주요 문서
AMBH2D6FA482
Ambeed, Inc.
6-Bromo-1-methyl-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
211.06
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6-bromo-1-methyl-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Inchi Code
1S/C8H7BrN2/c1-11-3-2-7-8(11)4-6(9)5-10-7/h2-5H,1H3
InChI key
WPVYPRJZAOBBBA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1086064-46-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)