주요 문서
AMBH2D6FA3E5
Ambeed, Inc.
Methyl 4-(1-bromoethyl)benzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
243.1
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 4-(1-bromoethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C10H11BrO2/c1-7(11)8-3-5-9(6-4-8)10(12)13-2/h3-7H,1-2H3
InChI key
IXZOUWPYWNKWCX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/16281-97-3.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)