주요 문서
AMBH2D6FA3CC
Ambeed, Inc.
[1,1'-Bi(cyclopropane)]-1-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
126.16
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
[1,1'-bi(cyclopropane)]-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H10O2/c8-6(9)7(3-4-7)5-1-2-5/h5H,1-4H2,(H,8,9)
InChI key
XYVCFEDFMLOASQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/60629-92-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)