주요 문서
AMBH2D6F9A3F
Ambeed, Inc.
4-Bromoisophthalonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
207.03
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-bromoisophthalonitrile
Inchi Code
1S/C8H3BrN2/c9-8-2-1-6(4-10)3-7(8)5-11/h1-3H
InChI key
WQMGDEDMARMXQE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/22433-89-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)