주요 문서
AMBH2D6F99A5
Ambeed, Inc.
(4-Chloropyridin-2-yl)methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
142.59
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(4-chloro-2-pyridinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C6H7ClN2/c7-5-1-2-9-6(3-5)4-8/h1-3H,4,8H2
InChI key
FZCYDUZIHRNWSQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/180748-30-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)