주요 문서
AMBH2D6F8E41
Ambeed, Inc.
4-Chloro-6-methoxy-2-methylquinazoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
208.65
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-chloro-6-methoxy-2-methylquinazoline
Inchi Code
1S/C10H9ClN2O/c1-6-12-9-4-3-7(14-2)5-8(9)10(11)13-6/h3-5H,1-2H3
InChI key
YOQQPWWCYHJCGV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/60395-90-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)