주요 문서
AMBH2D6F8D26
Ambeed, Inc.
6-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
237.44
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6-bromo-2-chloro-3-nitropyridine
Inchi Code
1S/C5H2BrClN2O2/c6-4-2-1-3(9(10)11)5(7)8-4/h1-2H
InChI key
ZOETZKWSHCVJQA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1430341-84-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1430341-84-6.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)