주요 문서
AMBH2D6F8C5D
Ambeed, Inc.
5-Ethynyl-2,2'-bipyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
180.21
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-ethynyl-2,2'-bipyridine
Inchi Code
1S/C12H8N2/c1-2-10-6-7-12(14-9-10)11-5-3-4-8-13-11/h1,3-9H
InChI key
RQXYJBJCQSECMR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/162318-34-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/162318-34-5.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)