주요 문서
AMBH2D6F8C1B
Ambeed, Inc.
5-Bromo-N2-methylpyridine-2,3-diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
202.05
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-bromo-N~2~-methyl-2,3-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C6H8BrN3/c1-9-6-5(8)2-4(7)3-10-6/h2-3H,8H2,1H3,(H,9,10)
InChI key
BKWVCWSASGSHSS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89415-54-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)