주요 문서
AMBH2D6F8BF8
Ambeed, Inc.
4-Amino-3-cyanobenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
162.15
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-amino-3-cyanobenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6N2O2/c9-4-6-3-5(8(11)12)1-2-7(6)10/h1-3H,10H2,(H,11,12)
InChI key
SCDUHKOJSMYVPO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/74192-47-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)