주요 문서
AMBH2D6F8BED
Ambeed, Inc.
2-(5,5-Dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-3-methoxybenzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
245.09
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-3-methoxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C13H16BNO3/c1-13(2)8-17-14(18-9-13)12-10(7-15)5-4-6-11(12)16-3/h4-6H,8-9H2,1-3H3
InChI key
KQEYALGDGSYUCE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/883898-97-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/883898-97-3.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)