주요 문서
AMBH2D6F8B29
Ambeed, Inc.
5-Bromo-6-chloropicolinonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
217.45
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-bromo-6-chloro-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H2BrClN2/c7-5-2-1-4(3-9)10-6(5)8/h1-2H
InChI key
GKCQPDVYUJLEIJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1256823-65-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)